主要文件
LSKMAGT
Millipore
PureProteome 链霉亲和素磁珠系统
PureProteome Streptavidin Magnetic Beads provide researchers with a powerful bead system to help purify biotinylated molecules. This bead is suitable for immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41105507
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
价格与库存信息目前不能提供
包装
pkg of 2 mL
制造商/商品名称
PureProteome
技术
protein purification: suitable (biotinylated molecules)
粒径
10 μm
容量
>20 μg/mg, settled beads binding capacity (protein)
运输
wet ice
应用
PureProteome 链霉抗生物素蛋白磁珠系统已被用于纯化生物素化聚糖,并生成60个成员的聚糖珠库。它也被用于产生聚糖包被的磁珠。
法律信息
PureProteome is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1