主要文件
EDSPAK001
Milli-Q
EDS-Pak® 精制器
Production of endocrine disruptor-free water
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
物料
carbon cartridge (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector (Vent Filter)
polypropylene housing
质量水平
特点
removes endocrine disruptors such as phthalate esters, Bisphenol-A and Nonylphenol
包装
pkg of 1 unit
制造商/商品名称
EDS-Pak®
参数
2 L/min max. flow rate
2 bar pressure
5 °C temp. range (30 °C)
长度
12.7 cm
杂质
<5 ppb TOC
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
EDS-Pak®精制器是一种活性炭滤芯,连接在超纯水设备的出口处、Milli-Q® Integral和Advantage A10的Q-POD®分配器的出口处,以获得最佳结果。EDS-Pak®滤芯培养基、其′外壳和连接器材料经确认可清除多种内分泌干扰物。
EDS-Pak®精制器可安装在1型全部水净化系统上,该系统可输送TOC<5 ppb的超纯水,包括Milli-Q®、Synergy®、Simplicity®和Direct-Q®系统。
应用
EDS-Pak®精制器提供不含内分泌干扰物的水,适用于制备空白、试剂和标准溶液,用于通过GC-MS或LC-MS分析双酚A、邻苯二甲酸盐和壬基酚等分子。
特点和优势
  • 与Milli-Q®和其他1型水纯化系统配合使用的使用点精制器。
  • 最终纯化步骤在高流速中提供无内分泌干扰物的超纯水。
  • 输送至少300 L不含EDS的超纯水。
  • EDS-Pak®滤芯包含经验证可有效去除内分泌干扰物(ED)(主要是双酚A、邻苯二甲酸二乙酯和邻苯二甲酸二正丁酯)的特定类型活性炭。
  • EDS-Pak®滤芯密封交付,附质量证书。
其他说明
使用前,必须用甲醇调节EDS-Pak®装置,以确保内分泌干扰物可接近所有结合表面。在该步骤之后,然后应使用超纯水对滤芯进行冲洗,以去除多余的甲醇。调节后,当以0.5-2 L/min的流量率的TOC水平<5 ppb的超纯水进料时,EDS-Pak®装置可以输送多达300 L的无EDS水。
需要使用50 mL玻璃注射器用甲醇调节EDS-Pak®滤芯。未提供该注射器。
法律信息
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EDS-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany