材料
cartridge (Reverse-phase C18 granular silica based cartridge)
品質等級
特點
removal of trace organics
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
LC-Pak®
技術
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
容積
500 L
500000 mL
相容性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
使用该紧凑型装置,可从兼容净水系统的出水口,高效便捷地获得新制净化超纯水。
應用
特點和優勢
- 在符合 ISO 9001 标准的工厂生产。
- 聚丙烯外壳中的 C18 颗粒状二氧化硅通过压缩盘紧密填充,避免产生任何通道效应。这样可确保通过LC-Pak® 精纯柱的水与C18链紧密接触,通过疏水相互作用结合有机分子。
- 当进水为 Milli-Q® 超纯水时,至少产生500 L的水,适合痕量和超痕量有机物分析。
- 免维护:精纯柱易于安装更换。
- LC-Pak® 精纯柱密封交付,附质量证书。
- 使用前,先用高等级甲醇活化。
法律資訊
其他客户在看
商品
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.
This study assesses the suitability of ultrapure water from a Milli-Q® water system for sensitive LC-MS analyses of hormones.