主要文件
8.51055
Sigma-Aldrich
DMAP
4-(Dimethylamino)pyridine Novabiochem®
别名:
DMAP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2
CAS号:
分子量:
122.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
214-353-5
NACRES:
NA.22
等级
reagent
质量水平
产品线
Novabiochem®
方案
≥99.0% (GC)
表单
powder
自燃温度
420 °C
效能
140 mg/kg LD50, oral (Rat)
90 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
反应适用性
reaction type: Coupling Reactions
制造商/商品名称
Novabiochem®
pH值(酸碱度)
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
沸点
138-140 °C/24 hPa
mp
110-112 °C
转变温度
flash point 124 °C
堆积密度
520 kg/m3
应用
peptide synthesis
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+](=C1C=CNC=C1)(C)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3/p+1
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-O
一般描述
4;二甲氨基吡啶(DMAP)是酯化和酰胺化试剂的催化剂[1,2,3]
参考文献
[1] S. S. Wang, et al. (1981) Int. J. Peptide Protein Res., 18, 459.
[2] J.-P. Gamet, et al. (1984) Tetrahedron, 40, 1995.
[3] K. Takeda, et al. (1991) Synthesis, 1991, 689.
应用
  • 以DMAP为引发剂的β‐丁内酯共聚研究:本研究重点研究了DMAP在β‐丁内酯开环聚合中的应用,并分析了其作为催化剂的效率(Palenzuela et al., 2024)。
  • 卤素键促进直接交叉偶联:本文详细介绍了DMAP在烷基溴与香豆素交叉偶联催化过程中的应用,强调了DMAP在光照下的作用(Guo et al., 2024)。
  • 羧酸对映体特异性分析:讨论了DMAP在羧酸对映特异性分析中优于Et3N等其他催化剂的功效(Mo et al., 2024)。
联系
替代品:01-62-0004
分析说明
颜色(目视检查):白色至浅黄色至米黄色
物质外观(目视检查):粉末
鉴别(IR):符合检验
溶解度(1 毫摩尔溶于2 ml DMF中):明显可溶
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 110 °C
熔程(上限值): ≤ 113 °C
法律信息
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
靶器官
Nervous system
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
255.2 °F
闪点(°C)
124 °C