Merck
主页产品化学与生化试剂用于多肽合成的氨基酸、树脂和反应试剂
用于多肽合成的氨基酸、树脂和反应试剂
肽的3-D结构。
我们提供高品质的天然和非天然氨基酸、树脂以及高质量肽合成用偶联试剂的产品线,涵盖了超过1000种Novabiochem®产品的完整产品线。我们将广泛的产品与最新的创新产品(例如磷酸丝氨酸合成砌块、Fmoc-Ser(PO(NHiPr)2)-OH)、Trp-BODIPY荧光探针、CITC偶联剂和Pinc环化试剂)相结合,帮助您更快完成突破性研究。许多产品都提供有详细实验方案、应用示例和操作建议等相关支持。此外,现还可在线阅读著名的Novabiochem应用说明!   
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
多年以来,Novabiochem®肽合成试剂为质量和可靠性树立了金标准。试剂的质量对于合成肽获得的结果的科学可信度至关重要。起始试剂纯度的微小差异(极其微小)会极大地影响产物肽的微观异质性。例如,理论上99.5%光学纯度的合成砌块只能产生78%的目标50肽,而对于99.8%的合成砌块,这一数字可提高到90%。两种合成物的纯化产物通过HPLC看起来均质,但是使用99.5%光学纯度的合成砌块获得的肽最多仅包含78%目标多肽:非对映体副产物由于不可分离,将原样隐藏在产物峰下,因而导致MS无法检出。
因此,我们努力将自己的20种标准Fmoc-氨基酸打造成了市面上质量最上乘的氨基酸。最重要的是,我们分析了已知可能在最终的肽产物中产生不可分离且不可检出的杂质的微量杂质:
  • 多数符合≥99.00%HPLC纯度和≥99.80%对映体纯度规定
  • 我们已使用内标分析β-丙氨酸相关杂质、二肽和未保护氨基酸,以确保这些关键的肽类杂质不隐藏在主产物峰下
  • 乙酸盐和乙酸乙酯的含量非常低,以确保封端肽的形成可以忽略不计,并可对产物进行长期保存
利用自身的大批量生产能力,从研发到大规模生产,我们可在全球范围内为您提供全程支持。针对以下应用获取所需确切质量和数量的产品:
  • 多肽合成
  • 高通量有机化学
  • 标记肽
  • 定制产品
相关产品资源
1/2