主要文件
8.20499
Sigma-Aldrich
4-(二甲氨基)吡啶
for synthesis
别名:
4-(二甲氨基)吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10N2
CAS号:
分子量:
122.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
214-353-5
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
420 °C
效能
140 mg/kg LD50, oral (Rat)
90 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值(酸碱度)
11 (20 °C, 60 g/L in H2O)
沸点
138-140 °C/24 hPa
mp
110-112 °C
转变温度
flash point 124 °C
溶解性
60 g/L
堆积密度
520 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[N+](=C1C=CNC=C1)(C)C
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3/p+1
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-O
应用
  • 合成与催化应用:讨论4-二甲氨基吡啶(DMAP)活化的可溶性氢化钠分子载体的合成,重点说明它的催化应用潜力(Macdonald et al., 2024)。
  • 酰化催化剂:讨论用DMAP盐酸盐作为惰性醇的酰化反应的可回收催化剂,反应它在合成反应中的效率促进作用和重复利用潜力(Liu et al., 2014)。
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 110 °C
熔程(上限值): ≤ 113 °C
鉴别(IR):符合检验
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
靶器官
Nervous system
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
255.2 °F
闪点(°C)
124 °C