主要文件
474502
Sigma-Aldrich
4-甲基伞形酯-N-乙酰基-β-D-氨基葡糖苷
Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assays of N-acetyl-β-D-glucosaminidase.
别名:
4-甲基伞形酯-N-乙酰基-β-D-氨基葡糖苷, 4-甲基伞形酮基-2-乙酰氨基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H21NO8
CAS号:
分子量:
379.36
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
价格与库存信息目前不能提供
品質等級
化驗
≥98% (TLC)
形狀
crystalline solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
protect from light
溶解度
methanol: soluble
water: soluble
螢光
λex 360 nm
λem 440 nm
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N([C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](OC1Oc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)CO)O)O)C(=O)C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18?/m1/s1
InChI 密鑰
QCTHLCFVVACBSA-XWEABGILSA-N
一般說明
用于N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定的超灵敏荧光底物。
用于N-乙酰基-β-D-氨基葡萄糖苷酶测定的超灵敏荧光底物(最大激发波长:360 nm;最大发射波长:440 nm)。
警告
毒性:标准处理(A)
重構
在水溶液中不稳定。临用前复溶。
溶液中不稳定;临用前复溶。
其他說明
Chen, K.S., et al. 1994.电泳 15, 662.
Leaback, D.H., and Walker, P.G.1961.Biochem.J.78, 151.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3