product name
羟甲香豆素 钠盐, ≥98% (HPLC), crystalline
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
crystalline
顏色
yellow
溶解度
water: 50 mg/mL
SMILES 字串
[Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc([O-])ccc12
InChI
1S/C10H8O3.Na/c1-6-4-10(12)13-9-5-7(11)2-3-8(6)9;/h2-5,11H,1H3;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
JGMQHDNPUCPRQE-UHFFFAOYSA-M
一般說明
4-甲基伞形酮(4-MU)是一种香豆素衍生物。
應用
4-甲基伞形酮钠盐已用于:
- 作为底物,分析其在人体肝脏中葡萄糖醛酸化的酶动力学
- 作为定量酶底物作用释放的游离 4-甲基伞形酮的标准品
- 抑制透明质酸(HA)生成的细胞内存活试验及其对卵巢癌症化疗耐药性的影响
生化/生理作用
4-甲基伞形酮(4-MU)作为透明质酸(HA)合成阻断剂。它具有抗炎、抗纤维生成和抗肿瘤的特性。4-甲基伞形酮用于治疗胆汁痉挛,也可能对非酒精性脂肪性肝炎(NASH)、炎症、肝细胞损伤和纤维化反应有益。已知 4-甲基伞形酮被人类肝脏的大多数尿苷 5ฺ-二磷酸葡萄糖醛酸基转移酶(UGT)异构体葡萄糖醛酸化。这使其成为检测整个肝脏 UGT 活性的有效探针底物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3