主要文件
203195
Sigma-Aldrich
蛋白A,生物素结合物
This Protein A, Biotin Conjugate is validated for use in Solid Phase Immunoassay.
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116133
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
liquid
包含
≤0.1% sodium azide as preservative
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
运输
ambient
储存温度
−20°C
一般描述
与生物素结合的天然蛋白A。
来自金黄色葡萄球菌的天然蛋白,与生物素结合。识别不同种属免疫球蛋白的Fc部分。
应用
固相免疫分析(1:10,000)
包装
请参考特定浓度批号的标签。
警告
毒性:标准处理(A)
外形
在10 mM PBS,1% BSA(pH 7.6)中。
重悬
初次融化后,等分并冷冻(-20°C)。
分析说明
SDS-PAGE法测得MW 50,000处为单一条带
其他说明
根据特定批次测定蛋白A:生物素摩尔比。结合强度如下:强反应性,豚鼠,人IgG1,IgG2和IgG4,以及兔子;弱反应性:牛,人IgA,IgM和IgE,以及小鼠;无反应性:山羊,马,人IgD和IgG3,大鼠和绵羊。在25°C下,将1.0 mg/mL邻苯二胺的枸橼酸盐缓冲液(pH 4.5)、0.1%过氧化尿素溶液用作检测生物素-蛋白A和抗生物素蛋白过氧化物酶功能性的底物。合适的工作稀释度由与测定条件相关的变量决定。
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1