文件
OR03L
Sigma-Aldrich
链霉亲和素蛋白,辣根过氧化物酶偶联物
This Streptavidin, Horseradish Peroxidase Conjugate is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunohistochemistry for the detection of Streptavidin-Horseradish Peroxidase Conjugate.
别名:
Biotin-Binding Protein
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116133
NACRES:
NA.41
品質等級
形狀
lyophilized
不包含
preservative
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
一般說明
链霉亲和素与辣根过氧化物酶偶联。
應用
ELISA (10-200 ng/ml)
免疫印迹法(10-200 ng/ml)
免疫组织化学(10-200 ng/ml)
警告
毒性:标准处理(A)
外觀
从250 mM NaCl,10 mM磷酸钠,15 mg/ml BSA(pH 7.6)中冻干。
重構
用1 ml无菌dH₂O复溶冻干偶联物。冻干偶联物应在4°C下复溶,偶尔温和混合至少2小时。复溶后,等分和冷冻(-20°C)。避免溶液反复冻融。
其他說明
链霉亲和素的直接偶联物可与生物素化钙生物化学单克隆抗体结合使用。在单个系统中,应对偶联物进行滴定以获得最佳结果。
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3