文件
18-152
Millipore
链霉亲和素,HRP 结合物
1 mg Streptavidin, HRP conjugate for ELISA, Western Blotting, ICC & IHC.
别名:
detection reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Upstate®
技術
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
應用
链霉亲和素、辣根过氧化物酶(HRP)缀合物已用于:
  • 细胞酶联免疫吸附试验
  • 夹心ELISA
  • 微量中和试验
生化/生理作用
与辣根过氧化物酶(HRP)共价结合的链亲和素抗体用于酶联检测方法。共轭酶催化某些底物的分解,从而产生信号。
外觀
0.05M HEPES, 0.1M Na2SO4, pH6.8, 防腐剂。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2