Merck
P6031
Sigma-Aldrich
蛋白质A 来源于金黄色葡萄球菌
Soluble, essentially salt-free, lyophilized powder, extracellular
别名:
Protein A resin
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
生物源
Staphylococcus aureus
品質等級
共軛
unconjugated
形狀
essentially salt-free, lyophilized powder
容量
7-14 mg/mg, solid binding capacity (human IgG)
溶解度
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
UniProt登錄號
儲存溫度
2-8°C
基因資訊
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该细菌菌株衍生自 Cohen, S., Sweeney, H. M., J. Bact., 140, 1028 (1979) 中所述的菌株。
應用
来自金黄色葡萄球菌的蛋白 A 已被用于:
  • 用蛋白 A 包被硝化纤维滤膜,用于半乳糖基 IgG 的免疫测定。
  • 作为阻断剂,在免疫组化中,用在加二抗之前。
  • 作为抗体固定期间抗体的结合剂。
A 蛋白可与各种受体分子包括荧光染料 (FITC)、酶标记物(过氧化物酶、β-半乳糖苷酶、碱性磷酸酶)、生物素和胶体金缀合,而不影响分子上的抗体结合位点。这些缀合物可在各种免疫化学分析包括蛋白质印迹、免疫组织化学和 ELISA 应用中用于检测免疫球蛋白。此外,也可将 A 蛋白固定到固体载体如琼脂糖或丙烯酸树脂小珠上,用以纯化多克隆或单克隆免疫球蛋白。通常还可用于免测沉淀试验。
生化/生理作用
A 蛋白是由金黄色葡萄球菌的多种菌株产生的高度稳定的细胞表面受体。它由一条分子量为 42kDa 的多肽链组成,包含四个富含天冬氨酸和谷氨酸但无半胱氨酸的重复域。它几乎不含糖,并且仅含有 4 个酪氨酸残基,不含色氨酸。A 蛋白能够结合到许多物种的免疫球蛋白(特别是 IgG)的 Fc 部分上。已证实,一个 A 蛋白分子能同时结合至少 2 个 IgG 分子。A 蛋白的 IgG 结合域由三个反向平行的 α-螺旋组成,当其与免疫球蛋白的 Fc 域复合时,第三个 α-螺旋被破坏。A 蛋白可与人类 IgG 亚型、IgM、IgA 和 IgE,以及小鼠 IgG1(弱)、IgG2a 和 IgG2b 的 Fc 部分结合。也可与其他物种(包括猴、兔、猪、豚鼠、狗和猫)的 IgG 结合。
A 蛋白还可参与许多不同的生物学保护功能,包括抗肿瘤、抗毒素和抗癌活性。除了作为免疫调节剂外,它还具有抗真菌和抗寄生虫活性。
準備報告
由分泌 A 蛋白的金黄色葡萄球菌菌株的培养基纯化而得。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
R Dubé et al.
Gut, 31(4), 431-434 (1990-04-01)
The proportion of oligosaccharide chains on the Fc fragment of IgG which terminate with N-acetylglucosamine (GlcNAc) rather than galactose is increased in rheumatoid arthritis and tuberculosis, and in sera from patients with Crohn's disease, probably because of decreased activity of
O Sørensen et al.
Blood, 90(7), 2796-2803 (1997-11-05)
hCAP-18 is the only human member of the antibacterial and endotoxin-binding family of proteins known as cathelicidins. The antibacterial and endotoxin binding domains reside in the C-terminal 37 amino acids of the protein (LL-37) and this is believed to be
Masayasu Suzuki et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 372(2), 301-304 (2002-04-09)
Miniaturized immunosensors based on surface-plasmon resonance (SPR) have been developed by using the sensor recently developed by Texas Instruments. By using this sensor for human immunoglobulin G (IgG) rapid and repetitive measurements could be performed by alternate injection of sample
Shiori Toba et al.
Cell motility and the cytoskeleton, 58(4), 281-289 (2004-07-06)
Cytoplasmic dynein is a minus-end directed microtubule motor and plays important roles in the transport of various intracellular cargoes. Cytoplasmic dynein comprises two identical heavy chains and forms a dimer (double-headed dynein); the total molecular weight of the cytoplasmic dynein
K Reithmayer et al.
The British journal of dermatology, 161(1), 78-89 (2009-05-07)
Hair follicle (HF) ostia represent a potential port of microbial entry into the skin. However, they rarely show clinical signs of infection. This suggests the presence of local, efficient, antimicrobial defence systems, which may include antimicrobial peptides (AMPs). We determined
商品
Antibody fragmentation with our pepsin digestion protocol for IgG antibody fragmentation and preparation of F(ab’).