主要文件
1.60309
Supelco
Sodium hydroxide solution
c(NaOH) =0.01 mol/l (0.01 N), Reag. USP, Titripur®
别名:
氢氧化钠 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOH
CAS号:
分子量:
40.00
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352316
NACRES:
NA.21
产品名称
氢氧化钠, 0.01 M NaOH (0.01 N), Titripur®, reag. USP
Agency
reag. USP
质量水平
蒸汽压
3 mmHg ( 37 °C)
产品线
Titripur®
表单
liquid
质量
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
包装
Titripac® of
浓度
0.01 M NaOH (0.01 N)
技术
titration: suitable
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Improvement of durability and drying shrinkage of sodium carbonate activated slag through the incorporation of calcium hydroxide and sodium hydroxide.:本文研究氢氧化钠和氢氧化钙的加入对碳酸钠激发矿渣的影响,结果发现材料的耐久性和干燥收缩性能显著提高。说明它可用于提高建筑材料性能(Construction and Building Materials, 2020)。
  • Effect of Sodium Silicate to Hydroxide Ratio and Sodium Hydroxide Concentration on the Physico-Mechanical Properties of Geopolymer Binders.:研究硅酸钠/氢氧化钠比值以及氢氧化钠浓度对基于偏高岭土的地聚合物胶结料力学性能的影响,结果发现比值和浓度都显著影响胶结料的抗压与抗弯强度,为地聚合物配方优化提供有价值参考(East African Journal of Engineering, 2023)。
  • Effect of Sodium Hydroxide, Liquid Sodium Silicate, Calcium Hydroxide, and Slag on the Mechanical Properties and Mineral Crystal Structure Evolution of Polymer Materials.:本文研究氢氧化钠、液体硅酸钠、氢氧化钙和矿渣对高分子材料的力学性能和矿物晶质结构的影响。发现氢氧化钠主要用于构建强碱性环境以促进有利的矿物晶体形成,从而提高材料的抗压强度(Crystals, 2021)。
  • Effects of Sodium Hydroxide and Calcium Hydroxide on the Phase Equilibria of Methane Hydrates.:本文研究氢氧化钠和氢氧化钙对甲烷水合物相平衡的影响,揭示这些化合物如何影响水合物的稳定性和形成,对天然气储运应用有重要意义(SSRN Electronic Journal, 2022)。
特点和优势
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包装
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析说明
形态:液体
物质的量浓度 0.00995 - 0.01005 mol/L
测量不确定度 ± 0.00003 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是用标定的盐酸溶液(货号 1.09060)测定的。盐酸溶液是使用ISO 17034标准的认证参考物质三羟甲基氨基甲烷基准试剂(货号1.02408)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 723 三羟甲基氨基甲烷),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025标准认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律信息
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg