Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
质量水平
蒸汽压
<0.1 hPa ( 20 °C)
产品线
EMPROVE® EXPERT
方案
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
表单
fine powder
solid
特点
RNase and DNase free
expl. lim.
8 %, 65 °F
技术
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH值(酸碱度)
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
沸点
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
溶解性
water: 1330 g/L at 20 °C
密度
1.665 g/cm3 at 18 °C
痕量阳离子
Al: ≤0.2 ppm
Fe: ≤3 ppm
Pb: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
应用
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
由于其微生物和内毒素限度低,Emprove® Expert无水柠檬酸特别适用于高风险应用。
法律信息
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
什么是Emprove®程序?
Emprove® 程序是提供我们过滤器、一次性组件、制药原料和初始材料的全面而详尽文档的系统。
免费 - 注册下载
可通过订阅或付费获得
可通过订阅或付费获得
其他客户在看
相关内容
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.