Merck
1.00243
SAFC
柠檬酸 一水合物
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
制药生产
别名:
2-羟基丙烷-1,2,3-三羧酸,羟基三碳烯酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS号:
分子量:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
E编号:
E330
EC索引号:
201-069-1
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
质量水平
管理合规性
FCC
蒸汽压
<1 Pa ( 25 °C)
产品线
EMPROVE® ESSENTIAL
表单
fine powder
powder
效能
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
粒径
(see specification)
pH值(酸碱度)
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
转变温度
flash point 173.9 °C
溶解性
880 g/L
密度
1.54 g/cm3 at 20 °C
应用
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
在制剂中,寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用技巧和监管专业知识,我们可为您开发、放大和生产中的每一步骤提供支持。
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
应用
柠檬酸常用作药物制剂中的pH调节剂、缓冲剂或抗氧化剂。它的应用范围覆盖多种不同的制剂类型,包括半固体剂型、液体剂型(如溶液)和固体剂型(如泡腾片或颗粒)。
Emprove® Essential一水柠檬酸粉末是单水、颗粒形式的柠檬酸。
法律信息
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
345.0 °F - closed cup
闪点(°C)
173.9 °C - closed cup