Merck
主页产品制药和生物制药生产缓冲液和培养基制备
缓冲液和培养基制备
缓冲液和培养基制备在生产过程中起着关键作用,影响着生产的效率、安全性和产率。我们的高质量细胞培养基、缓冲液和pH调节剂产品系列种类齐全,附带详尽又易得的高质量文档包,为您的风险评估提供支持,满足您的合规性需求。
我们的一次性混合仪非常适合缓冲液和培养基制备,可对蛋白质、剪切敏感性产品、难溶材料和缓冲液的等进行温和混合。通过加速启动时间,减少工艺停机时间,灵活性和产能得以大幅提高。 
我们经典的生物负荷降低和无菌过滤器产品系列可以满足每种工艺的缓冲液和培养基过滤以及生物负荷控制的需求,而我们的病毒截留过滤器则可为更关键的应用提供更高水平的生物安全性保证。
三个蓝色容器,带白色标签,盖子颜色不一。
缓冲液和pH调节剂
我们根据GMP准则生产的缓冲材料种类繁多,其中包括专门用于药物制剂和制造(包括高风险应用)的辅料。无论您的产品是小分子药物还是大分子药物,我们都会在监管支持下提供高质量的缓冲液和pH调节剂。
各种实验室过滤装置,包括不同大小的柱形和瓶形过滤器,适合用于科研缓冲液过滤。
缓冲液过滤
现有多种生物生产缓冲液过滤选项。相应滤器选择取决于工艺生物安全性要求、缓冲液通量和经济考量。生物生产工艺缓冲液所用的滤器可提供生物负荷控制、无菌等级或病毒截留性能。
蓝色水过滤罐和控制装置,被艺术化的水分子和过滤基质颗粒围绕,代表培养基过滤过程。
培养基过滤
细胞培养基过滤可防止生物反应器的污染。灭菌过滤器、支原体过滤器或病毒过滤器的选择取决于过程的风险系数。  了解如何为细胞培养基过滤选择最佳过滤器。
一套三个带轮子的不锈钢一次性混合仪,用于一次性混合。
一次性混合仪
我们全套系列的Mobius®一次性混合解决方案可满足您从中间物到最终药物产品间进行药物成分混合以及制备缓冲液和培养基等工艺溶液的需求。 