agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
品質等級
法律遵循
FCC
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
化驗
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
形狀
coarse powder
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8 %, 65 °F
pH值
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
溶解度
water: 1330 g/L at 20 °C
密度
1.665 g/cm3 at 18 °C
正離子痕跡
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
應用
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
作为Emprove® 计划的一部分,我们的原料随附完备文件,以便助力您制药和生物制药产品合规性、完整供应链透明度以及风险规避。我们的SAFC®产品线经受严格的质控程序检验并遵照适用的cGMP指南生产,提供用于生物药物和药物制剂和生产的优质产品。
應用
Emprove® Essential无水柠檬酸粉末是无水、精细颗粒形式的柠檬酸。
法律資訊
也與該產品經常一起購買
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1