主要文件
8.18707
Sigma-Aldrich
无水柠檬酸粉末
anhydrous for synthesis
别名:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS号:
分子量:
192.12
Beilstein:
782061
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-069-1
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (alkalimetric)
形狀
solid
效力
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8 %, 65 °F
pH值
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
溶解度
1330 g/L
密度
1.665 g/cm3 at 18 °C
體積密度
560 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • 柠檬酸在纳米技术中的作用:研究用柠檬酸作为前体合成碳点,说明它可用于制取荧光纳米颗粒这种先进材料(J Schneider et al., 2017)。
分析報告
含量测定(碱量滴定法): ≥ 99 %
鉴别(IR光谱):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1