主要文件
1.14660
Supelco
Iron Test Kit, colorimetric
0.05-1.0 mg/L (Fe²⁺), MQuant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
淡水和海水的铁测试, colorimetric, 0.05-1.0 mg/L (Fe2+), for use with MQUANT®
特殊分析物
iron
质量水平
测量范围
0.05-1.0 mg/L (Fe2+)
相容性
for use with MQUANT®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
方法:使用色卡的比色法 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 mg/l Fe²⁺ MQuant®
该MQuant®铁测试(原MColortest®)适用于使用简单易用的比色卡进行比色法检测。将试剂加入样品可产生呈色反应。通过匹配测试液颜色与比色卡值,可测定浓度。
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
CorrosionSkull and crossbones
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2