主要文件
1.00796
Supelco
Iron Test, photometric
photometric, 0.010-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
铁测试, photometric, 0.010-5.00 mg/L (Fe), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 150 tests
特定分析物
iron
測量範圍
0.010-5.00 mg/L (Fe)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (1,10-Phenanthroline)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法 0.010 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant®
该Spectroquant®铁测试可以准确定量各种水中的铁离子。抗坏血酸将所有铁离子还原为铁(II)离子。
在缓冲介质中,这些物质与2,2’-联吡啶反应形成红色络合物,可通过光度法测定。在不添加抗坏血酸(试剂Fe-1K)的情况下,该测试仅测量铁(II)。
MQuant®试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®测试)之前对铁浓度和可能的稀释因子进行估算。
我们所有的反应池和测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该Spectroquant®预装测试盒随附预装的16 mm圆形测试盒以及根据说明书中所述流程进行分析所需的所有试剂。
應用
  • 椰子组织培养基中内生细菌的鉴定与表征。: 本研究确定并表征了椰子组织培养中的内生细菌,采用铁测试来了解细菌相互作用及其在植物组织培养中潜在的益处(Salo et al., 2020)。
  • 病毒根除可以恢复铁含量异常的慢性丙肝患者的正常铁状态。: 该研究表明,根除丙肝病毒可以使铁含量异常的患者恢复正常水平。研究重点介绍了铁检测治疗效果监测中的作用(Hasan et al., 2020)。
  • 马来西亚槟城和玻璃市水产市场家禽加工环境中沙门氏菌的流行情况。本研究考察了家禽加工环境中沙门氏菌的流行情况,并使用铁测试来评估细菌污染、改进食品安全措施(Nidaullah et al., 2017)。
  • 西班牙贫血化学检测对基层医疗的需求:对铁、转铁蛋白和叶酸的需求过大。: 该研究分析了西班牙基层医疗队伍对贫血相关化学测试的需求,表明医疗部门对铁、转铁蛋白和叶酸测试的需求可能过大,并建议提出更有效地使用这些测试的指导方针(Salinas et al., 2017)。
  • 汉密尔顿嗜盐单胞菌引起的腹膜透析相关性腹膜炎:首例病例报告。: 本病例报告详细介绍了一例罕见的由汉氏盐单胞菌引起的腹膜透析相关性腹膜炎,并利用铁试验研究了感染情况并提供了治疗意见(Yeo et al., 2016)。
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
实验方案
Photometric determination subsequent to acid mineralisation