Key Documents
1.14406
Supelco
Manganese Test Kit, colorimetric
0.03-0.5 mg/L (Mn), MQuant®
别名:
Manganese Visual Test Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
锰测试, colorimetric, 0.03-0.5 mg/L (Mn), for use with MCOLORTEST®
特定分析物
manganese
品質等級
測量範圍
0.03-0.5 mg/L (Mn)
相容性
for use with MCOLORTEST®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
MQuant®锰测试(正式名称为MColortest®)测量溶解形式的二价锰。
它可以用于,例如
  • 地下水和地表水、海水
  • 饮用水和矿泉水
  • 泉水和井水
  • 锅炉及锅炉给水、冷却水
  • 废水
  • 电镀废水
  • 施肥营养液
  • 适当样品预处理后的土壤
分析方法
在碱性溶液中,锰(II)离子与肟反应形成红棕色络合物。通过目视比较测量溶液的颜色与色卡的色场,可以半定量地测量锰浓度。印染独特的光亮及其精细的颜色等级可获得精准的分析结果,即使在浓度范围的下限。
测量范围广,长试管亦能快速响应。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18460延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。 
方法:使用色卡和带有长试管的比色架进行比色 0.03-0.06-0.10-0.15-0.20-0.25-0.3-0.4-0.5 mg/l Mn MQuant®
该试验测量溶解形式的二价锰。通过目视比较测量溶液的颜色与色盘的色场,可以半定量地测量锰浓度。
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system, spleen
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3