产品名称
pH指示液pH 4.0-10.0, Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
质量水平
表单
liquid
pH值(酸碱度)
5.5-6.0 (20 °C in H2O)
转变温度
flash point 23 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
分析说明
应用测试:符合
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F
闪点(°C)
13 °C