product name
铁测试, colorimetric, 0.01-0.20 mg/L (Fe), for use with MQUANT®
特定分析物
iron
品質等級
測量範圍
0.01-0.20 mg/L (Fe)
相容性
for use with MQUANT®
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
15-25°C
一般說明
MQuant®铁测试(以前称为MColortest®)可测量溶解形式的二价和三价铁,以及以下水中的新鲜胶体氢氧化铁(III)
分析方法
所有铁离子都被还原为二价铁离子。在巯基乙酸盐缓冲的培养基中,它们与三嗪反应形成紫红色络合物。通过目视比较测量溶液的颜色与色卡的色场,可以半定量地测量铁浓度。印染独特的光亮及其精细的颜色等级可获得精准的分析结果,即使在浓度范围的下限。
测量范围广,长试管亦能快速响应。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18458延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
- 地下水和地表水、海水
- 饮用水和矿泉水
- 水产养殖水
- 锅炉及锅炉给水、冷却水
- 工业水
- 废水和渗透水
- 经过适当样品预处理的食品
分析方法
所有铁离子都被还原为二价铁离子。在巯基乙酸盐缓冲的培养基中,它们与三嗪反应形成紫红色络合物。通过目视比较测量溶液的颜色与色卡的色场,可以半定量地测量铁浓度。印染独特的光亮及其精细的颜色等级可获得精准的分析结果,即使在浓度范围的下限。
测量范围广,长试管亦能快速响应。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18458延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。
方法:使用色卡和带有长试管的比色架进行比色 0.01 - 0.02 - 0.03 - 0.04 - 0.06 - 0.08 - 0.10 - 0.15 -0.20 mg/l Fe MQuant®
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2