主要文件
1.05708
Supelco
分子筛0.4 nm
beads ~ 2 mm / ~ 10 mesh Reag. Ph Eur
别名:
分子筛0.4 nm, 硅酸铝钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41123003
EC索引号:
215-283-8
NACRES:
NB.21
价格与库存信息目前不能提供
Agency
reag. Ph. Eur.
质量水平
表单
beads
粒径
~10 mesh
~2 mm
孔径
0.4 nm
pH值(酸碱度)
8-11 ( in H2O)
mp
>1600 °C
堆积密度
700‑750 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Si](=O)=O.[Al](=O)O[Al]=O
InChI key
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
一般描述
分子筛(0.4 nm)是多孔固体,可置于干燥器和干燥管中干燥气体和纯溶剂。吸水量达到约7-10 g/100 g分子筛时,颜色会从褐色变成淡黄色。
应用
分子筛(0.4 nm)可用作催化剂:
  • 通过硫脲处理,将环氧化物转化为噻喃。
  • 丁香酚与乙酸酐通过无溶剂乙酰化作用合成乙酸丁香酚酯。
也可作为催化剂载体,用于铜-钯双金属催化的芳基卤化物和苯基硼酸通过Suzuki-Miyaura偶联反应合成联苯化合物。
特点和优势
  • 易于使用
  • 化学惰性
  • 无毒
  • 可倾析获得干燥后液体
  • 强吸附力
  • 选择性吸附
  • 可重复使用
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg