主要文件
1.02739
Supelco
Copper(I) chloride
for analysis EMSURE® ACS
别名:
Copper(I) chloride, Copper monochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
ClCu
CAS号:
分子量:
99.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-842-9
NACRES:
NA.21
化驗:
≥97.0% (manganometric)
等級:
ACS reagent
形狀:
solid
价格与库存信息目前不能提供
等級
ACS reagent
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥97.0% (manganometric)
形狀
solid
效力
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.02% Substances insoluble in acid
≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH值
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1367 °C/1013 hPa
mp
422 °C
密度
4.14 g/cm3 at 25 °C
體積密度
1600‑1800 kg/m3
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.02%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cu]Cl
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
分析報告
Assay (manganometric): ≥ 97.0 %
Substances insoluble in acid: ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.02 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2