主要文件
CX1723
Supelco
无水柠檬酸粉末
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
别名:
Citric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS号:
分子量:
192.12
Beilstein:
782061
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
201-069-1
agency
meets USP/NF
品質等級
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 20 °C)
化驗
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
形狀
fine powder
expl. lim.
8 %, 65 °F
雜質
≤0.005% Water-insoluble matter
≤1% Water (Karl Fischer)
sulfated ash (600 °C)
≤0.02%
顏色
white to almost white
pH值
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
溶解度
1330 g/L
密度
1.67 g/cm3 at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): ≤0.036%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Fe: ≤0.0003%
Pb: ≤0.0002%
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI 密鑰
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
分析報告
Appearancewhite to almost white, fine powderAssay (alkalimetric on dried substance)99.5-100.5%Chloride (Cl)0.001% maxIdentity (IR-spectrum)passes testIron (Fe)0.0003% maxLead (Pb)0.0002% maxOxalate (C2O4)0.036% maxPhosphate (PO4)0.001% maxReadily carbonizable substancespasses testSulfate (SO4)0.002% maxSulfated ash (600°C)0.02% maxWater (acc. to Karl Fischer)1.0% maxWater-insoluble matter0.005% max
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1