主要文件
06-549
Sigma-Aldrich
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, rabbit polyclonal
别名:
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
产品名称
抗Myc标签抗体, Upstate®, from rabbit
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
制造商/商品名称
Upstate®
技术
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
表位标签可用于通过免疫印迹、免疫沉淀和免疫染色技术对蛋白进行标记和检测。由于其尺寸较小,它们不太可能影响标记的蛋白′的生化特性。Myc表位标签被广泛用于检测重组蛋白在细菌、酵母、昆虫和哺乳动物细胞系统中的表达。
特异性
与其他物种的交叉反应性还未经测试。
可识别人Myc和含有Myc表位标签的重组蛋白,并具有特异性。
免疫原
对应于人Myc残基409-420(MEQKLISEEDLN)的合成肽。
表位:氨基酸409-420
应用
免疫细胞化学:
据报道,该抗体可检测转染细胞中Myc标记的蛋白。
抗Myc标签抗体是一种抗Myc标签的抗体,可用于IC和&WB。
研究子类别
表位标签
研究类别
表位标签 & 通用
质量
已通过蛋白质印迹对Myc-PP2A A亚基转染的NIH/3T3裂解物进行了评估。
蛋白质印迹:
该抗体以1:500的稀释度在10 μg Myc-PP2A A亚基转染的NIH/3T3裂解物中检测到myc-PP2A。
目标描述
人Myc的预测分子量:49 kDa,试剂观察到的分子量可能会有所不同。
外形
形式:纯化
纯化的兔单克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。冷冻溶液。
蛋白 A 色谱
储存及稳定性
自收到之日起,在 -20ºC 条下可稳定保存 1 年。
分析说明
对照
人Myc的阳性对照:在包括A431细胞裂解物、卵巢癌细胞裂解物或乳腺癌组织中广泛表达。细胞中表达的Myc融合蛋白。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Tubulin-targeting chemotherapy impairs androgen receptor activity in prostate cancer.
Zhu ML, Horbinski CM, Garzotto M, Qian DZ, Beer TM, Kyprianou N
Cancer Research null
Mxi1-SRalpha: a novel Mxi1 isoform with enhanced transcriptional repression potential.
Dugast-Darzacq, C; Pirity, M; Blanck, JK; Scherl, A; Schreiber-Agus, N
Oncogene null
The zebrafish Iroquois gene iro7 positions the r4/r5 boundary and controls neurogenesis in the rostral hindbrain.
Lecaudey, V; Anselme, I; Rosa, F; Schneider-Maunoury, S
Development null
V M Draviam et al.
The Journal of cell biology, 152(5), 945-958 (2001-03-10)
In this paper, we show that substrate specificity is primarily conferred on human mitotic cyclin-dependent kinases (CDKs) by their subcellular localization. The difference in localization of the B-type cyclin-CDKs underlies the ability of cyclin B1-CDK1 to cause chromosome condensation, reorganization
Mi-Hee Jun et al.
Molecular brain, 8, 85-85 (2015-12-15)
Transmembrane protein 106B (TMEM106B) has been identified as a risk factor for frontotemporal lobar degeneration, which is the second most common form of progressive dementia in people under 65 years of age. Mutations in charged multivesicular body protein 2B (CHMP2B), which