無性繁殖
9E10, monoclonal
物種活性(以同源性預測)
all
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
表位标签可用于通过免疫印迹、免疫沉淀和免疫染色技术对蛋白进行标记和检测。由于其尺寸较小,它们不太可能影响标记的蛋白′的生化特性。
Myc表位标签被广泛用于检测重组蛋白在细菌、酵母、昆虫和哺乳动物细胞系统中的表达。
Myc表位标签被广泛用于检测重组蛋白在细菌、酵母、昆虫和哺乳动物细胞系统中的表达。
特異性
可识别Myc和含有Myc表位标签的重组蛋白。
免疫原
对应于人Myc(AEEQKLISEEDLLRKRREQLKHKLEQLRNS)亮氨酸拉链区氨基酸408-437的合成肽。
應用
抗Myc标签抗体,克隆9E10是一种针对Myc标签的抗体,可用于IH(P)、IC、IP&WB。
研究子类别
表位标签
表位标签
研究类别
表位标签 & 一般用途
表位标签 & 一般用途
品質
通过免疫印迹法在对Myc标记重组蛋白进行了常规评估
標靶描述
人Myc的预测分子量:49 kDa
外觀
形式:纯化
蛋白A纯化的免疫球蛋白溶于0.07M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.105 M NaCl,0.035%叠氮化钠作为防腐剂的溶液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存2年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
人Myc的阳性对照:在包括A431细胞裂解液、卵巢癌细胞裂解液或乳腺癌组织中广泛表达。细胞中表达的Myc融合蛋白。
人Myc的阳性对照:在包括A431细胞裂解液、卵巢癌细胞裂解液或乳腺癌组织中广泛表达。细胞中表达的Myc融合蛋白。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
Frontiers in neurology and neuroscience research null
Dimethylation of histone H3 at lysine 36 demarcates regulatory and nonregulatory chromatin genome-wide.
Molecular and cellular biology null
?H2A is a component of yeast heterochromatin required for telomere elongation.
Cell Cycle null
Diabetologia, 56(5), 1057-1067 (2013-03-12)
Endoplasmic reticulum (ER) stress has been detected in pancreatic beta cells and in insulin-sensitive tissues, such as adipose and liver, in obesity-linked rodent models of type 2 diabetes. The contribution of ER stress to pancreatic beta cell dysfunction in type
14-3-3 Epsilon antagonizes FoxO to control growth, apoptosis and longevity in Drosophila.
Aging Cell null