Key Documents
06-340
Sigma-Aldrich
抗Myc抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, mouse, Xenopus, avian
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
基因資訊
human ... MYC(4609)
一般說明
c-Myc,N-Myc和L-Myc编码的蛋白质在细胞增殖,分化和肿瘤性疾病中起作用。Myc蛋白是半衰期相对较短的核蛋白。已经在包括肺癌、乳腺癌和结肠癌在内的几种类型的人类肿瘤中发现了c-Myc基因的扩增,而在神经母细胞瘤中发现了N-Myc基因的扩增。据报道,L-Myc基因在人小细胞肺癌中扩增并高水平表达。c-Myc蛋白是一种转录因子,由人类染色体8q24上的c-Myc基因编码。c-Myc通常在多种肿瘤细胞中被激活,在细胞增殖、分化、凋亡和细胞周期进程中起重要作用。
特異性
也会与禽类和非洲爪蟾发生交叉反应。
可识别Myc亚型 Mr 50-67kDa。
免疫原
细菌表达的融合蛋白,对应于全长人Myc。
應用
使用在ChIP、ICC、IP、WB中验证过的抗Myc抗体(兔多克隆抗体)检测Myc,又称转录因子p64、禽骨髓细胞瘤病病毒癌基因同源物、Myc原癌基因蛋白。
免疫沉淀:
4 µg先前的抗体免疫沉淀Myc,如独立实验室所示。
免疫细胞化学:
该抗体已被独立实验室用于免疫细胞化学。(Ohtsuka, T., 1998)
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法对EGF刺激的人A431细胞、人A431细胞和HeLa细胞核提取物的A431裂解液进行常规评估。
蛋白质印迹分析:
0.5-2 µg/mL该批次在EGF刺激的人A431细胞的A431裂解液中检测到Myc。0.5-2 µg/mL的先前批次在人A431细胞和HeLa核提取物的RIPA裂解液中检测到Myc。
標靶描述
67 kDa
外觀
免疫亲和层析
形式:纯化
纯化兔多克隆IgG,溶于含PBS、0.05%叠氮化钠和2 mg/mL BSA的缓冲液中。 冷冻溶液。
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:
第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-302,EGF刺激的A431细胞裂解液。加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
c-Myc activation by Theileria parasites promotes survival of infected B-lymphocytes.
Dessauge, F; Hilaly, S; Baumgartner, M; Blumen, B; Werling, D; Langsley, G
Oncogene null
T-cell lymphomas mask slower developing B-lymphoid and myeloid tumours in transgenic mice with broad haemopoietic expression of MYC.
Smith, DP; Bath, ML; Harris, AW; Cory, S
Oncogene null
Proteomic profiling of Myc-associated proteins.
Agrawal, P; Yu, K; Salomon, AR; Sedivy, JM
Cell Cycle null
Tina Stoelzle et al.
BMC biology, 7, 63-63 (2009-09-30)
The oncoprotein c-Myc has been intensely studied in breast cancer and mouse mammary tumor models, but relatively little is known about the normal physiological role of c-Myc in the mammary gland. Here we investigated functions of c-Myc during mouse mammary
Garrett W Rhyasen et al.
Molecular cancer therapeutics, 15(11), 2563-2574 (2016-11-04)
The bromodomain and extraterminal (BET) protein BRD4 regulates gene expression via recruitment of transcriptional regulatory complexes to acetylated chromatin. Pharmacological targeting of BRD4 bromodomains by small molecule inhibitors has proven to be an effective means to disrupt aberrant transcriptional programs