克隆
9E10, monoclonal
方案
90% (SDS-PAGE)
表单
frozen liquid (11667203001)
lyophilized (11667149001)
包装
pkg of 200 μg (11667149001)
pkg of 5 mg (11667203001 [1 ml])
制造商/商品名称
Roche
技术
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
表位序列
EQKLISEEDL
储存温度
−20°C
一般描述
抗c-myc是一种c-myc肽(克隆9E10)的单克隆抗体。抗c-myc可识别来自人c-myc蛋白的9E10表位序列(EQKLISEEDL)。抗c-myc表位的单克隆抗体已被充分表征,并且不与其他细胞蛋白发生交叉反应。即使当通过“表位标记”技术将c-myc-肽表位引入不相关的重组蛋白中时,该抗体也可识别其抗原决定簇。
细胞骨髓细胞瘤病(c-myc)是最初从禽类细胞瘤病毒中分离出的v-myc基因的细胞同源物。 编码它的基因定位于人染色体8q24上。它是c-myc的MYC基因家族成员。 c-Myc基因可编码碱性螺旋-环 -螺旋/亮氨酸拉链(bHLH / LZ)转录因子,其可调节G1-S细胞周期转变。
产品:
细胞骨髓细胞瘤病(c-myc)是最初从禽类细胞瘤病毒中分离出的v-myc基因的细胞同源物。 编码它的基因定位于人染色体8q24上。它是c-myc的MYC基因家族成员。 c-Myc基因可编码碱性螺旋-环 -螺旋/亮氨酸拉链(bHLH / LZ)转录因子,其可调节G1-S细胞周期转变。
产品:
- 11 667 149 001:冻干,稳定
- 11 667 203 001:冷冻溶液(5 mg/ml)
特异性
抗c-myc可识别氨基酸序列EQKLISEEDL,其源自人c-myc蛋白。即使将c-myc肽表位引入N-末端、C-末端或内部的无关重组蛋白中,该抗体也能够识别其抗原决定簇。抗c-myc表位的单克隆抗体已被充分表征,并且不与其他细胞蛋白发生交叉反应。
免疫原
氨基酸序列EQKLISEEDL衍生自人c-myc蛋白。
应用
使用抗c-myc检测天然人c-myc蛋白和含有c-myc表位的重组表位标记蛋白:
- 斑点印迹
- 免疫组化
- 免疫沉淀
- 蛋白质印迹
- 免疫组化。
生化/生理作用
细胞骨髓细胞瘤病(c-myc)致癌基因在细胞增殖、分化、凋亡中起关键作用,并作为基因表达的转录调节因子起作用。 c-myc表达是必需的并且足以帮助大多数细胞进入细胞周期的DNA合成(S)阶段。编码的蛋白质在癌症发展和进展期间的血管发生和生成中起关键作用。 c-myc与其结合配体Max相互作用并激活生长促进基因(如细胞周期蛋白D2和鸟氨酸脱羧酶)的转录。它还可通过与Max和Sp1(特异性蛋白1)或Miz1(Myc-相互作用的锌指蛋白1)的复合物中的转录起始元件(Inr)结合来抑制多个基因,特别是p21和p27的转录。 当使用利妥昔单抗,以及环磷酰胺、多柔比星、长春新碱和强的松(R-CHOP)进行治疗时,DLBCL(弥漫性大B细胞淋巴瘤)中MYC的过度表达会导致不良结果和侵入性治疗。
质量
通过测试抗c-myc抗体相对于参考标准品的功能性和纯度,以确认每个新试剂批次的质量。
制备说明
工作浓度: 缀合物的工作浓度取决于应用和底物。
以下浓度仅作为指导:
工作溶液: 含有0.1%吐温20的Tris缓冲盐水。
以下浓度仅作为指导:
- 蛋白质印迹:1至10 μg/ml
工作溶液: 含有0.1%吐温20的Tris缓冲盐水。
重悬
加入500 μlPBS至终浓度为400 μg/ml。
分析说明
抗c-myc表位的单克隆抗体已被充分表征,并且不会与其他细胞蛋白发生交叉反应。与小鼠c-myc无交叉反应。
其他说明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
其他客户在看
Over-expression of the c-myc proto-oncogene in colorectal carcinoma.
Smith DR, et al.
British Journal of Cancer (1993)
c-Myc is essential for vasculogenesis and angiogenesis during development and tumor progression.
Baudino T A, et al.
Genes & Development, 16(19), 2530-2543 (2002)
HIF-2alpha promotes hypoxic cell proliferation by enhancing c-myc transcriptional activity.
Gordan JD, et al.
Cancer Cell, 11(4), 335-347 (2007)
R Dalla-Favera et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 79(24), 7824-7827 (1982-12-01)
Human sequences related to the transforming gene (v-myc) of avian myelocytomatosis virus (MC29) are represented by at least one gene and several related sequences that may represent pseudogenes. By using a DNA probe that is specific for the complete gene
Apoptotic signaling by c-MYC.
Hoffman B and Liebermann D A
Oncogene, 27(50), 6462-6472 (2008)