主要文件
600480
Avanti
20mL Clear Vial
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
20 mL Clear Vial with PTFE Lined Screw Cap Closure, (Glass)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
24122000
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
材料
(Glass)
包裝
vial of 1 × 20 mL (600480-1EA)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
包裝
20ml Clear Glass Screw Cap Vial
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)