主要文件
SU860030
Supelco
顶空样品瓶,平顶,平底,100个装
Headspace vial, flat top, flat bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, long neck
别名:
平底平盖顶空瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
价格与库存信息目前不能提供
物料
clear glass vial
flat bottom
描述
flat top
特点
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
22.5 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
体积
20 mL
配件
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
可高压灭菌、易于维护。小瓶可用于存储或作为封闭形式。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Questions
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Go to for what supplies are needed
    Well supplied with needed product with an easy to search website.