主要文件
V7130
Supelco
玻璃液体闪烁瓶
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, the cap is made of urea and the liner material is a polyethylene cone, pkg of 500 ea
别名:
Radioactive Scintillation Vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12000000
NACRES:
SB.32
价格与库存信息目前不能提供
物料
glass vial
特点
closure type polyethylene cap, poly-seal liner
closure type screw top vial
包装
pkg of 500 ea
小管尺寸
28 mm × 61 mm , with cap
体积
20 mL
配件
thread for 22-400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Wheaton 180 牌低钾玻璃,可获得均匀的低本底和高紫外透射。白色瓶盖配合紧密,并可在上面书写。
包装
带盖闪烁瓶在 100 只装托盘中单格包装。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)