主要文件
27199
Sigma-Aldrich
顶空样品瓶(透明玻璃材质,斜顶平底)
volume 20 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
物料
beveled finish clear glass vial
flat bottom
特点
closure type crimp top vial
closure type crimp top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × 高度 × 内径
23 mm × 75 mm × 12.5 mm
体积
20 mL
配件
thread for 20 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
顶空瓶可用于存储样品,以进行冻干和流化床干燥的藻酸盐微胶囊的稳定性分析,这些微胶囊由含有模型益生菌(植物乳杆菌)的壳聚糖包被。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Stability of probiotic Lactobacillus plantarum in dry microcapsules under accelerated storage conditions.
Albadran, Hanady A., et al.
Food Research International, 74 , 208-216 (2015)