生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
蒸汽密度
4.7 (vs air)
蒸汽壓力
~7 mmHg ( 20 °C)
包含
synthetic α-tocopherol as stabilizer
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
密度
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
myrcene
感官的
green; spicy; woody; balsamic; vegetable
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
InChI 密鑰
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 月桂烯在光固化3D打印和加工后表面改性中的选择性反应性。:研究强调了月桂烯在用于3D打印的光固化中的选择性反应性,展示了其在为生物医学应用构建功能化表面方面的潜力(Weems et al., 2020, Biomacromolecules)。
- 使用天然二烯作为锂硫电池可持续材料的硫逆硫化研究。:本文探讨了月桂烯和其他天然二烯在硫逆硫化中的应用,促进了锂硫电池可持续材料的开发(Gomez et al., 2016, ChemSusChem)。
生化/生理作用
其他說明
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44 °C - closed cup