Merck
753165
Sigma-Aldrich
(二氟甲基)苯
97%
别名:
α,α-Difluorotoluene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6F2
CAS号:
分子量:
128.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.458
密度
1.138 g/mL at 25 °C
官能团
fluoro
phenyl
SMILES字符串
FC(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6F2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
JDZLOJYSBBLXQD-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
95.9 °F
闪点(°C)
35.5 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)