等級
anhydrous
品質等級
蒸汽密度
5.04 (vs air)
蒸汽壓力
38.83 mmHg
化驗
≥99%
形狀
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.001% water
water
折射率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
密度
1.19 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
α, α, α-三氟甲苯 (TFT) 是在二氯甲烷和相关溶剂中进行的反应的潜在替代溶剂。 它也适用于氟合成作为有机/氟杂化溶剂。TFT 与环戊烯发生光环加成反应生成氰基取代四环 [6.3.0.02,11.03,7] 十一碳-9-烯。本文报道了 TFT 的核磁共振波谱数据。硫酸盐和磷酸根与 TFT 的水相反应的双分子速率常数已通过常规的闪光光解测定。
應用
α, α, α-三氟甲苯可用作 19 F NMR光谱法测定铜催化的烯烃三氟甲基化的内标。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
46.4 °F - closed cup
閃點(°C)
8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Copper-Catalyzed Trifluoromethylation-Initiated Radical 1,2-Aryl Migration in α,α-Diaryl Allylic Alcohols.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 125(27), 7100-7104 (2013)
The meta photocycloaddition of benzonitrile and a,a,a-trifluorotoluene to cyclopentene.
Tetrahedron Letters, 26(4), 527-530 (1985)
α,α,α-Trifluorotoluene.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2006)
Reaction of sulfate and phosphate radicals with α,α,α-trifluorotoluene.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2, 205-210 (1999)
Nuclear magnetic resonance spectral parameters of α,α,α-trifluorotoluene.
Canadian Journal of Chemistry, 47(18), 3313-3318 (1969)