About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5BrF2
CAS号:
分子量:
207.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.514
密度
1.604 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
FC(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
InChI 密鑰
HUSPSWKWFREKSS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
190.0 °F
閃點(°C)
87.8 °C