Merck
666572
Sigma-Aldrich
二环己基膦
97%
别名:
Cy2PH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11)2PH
CAS号:
分子量:
198.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
折射率
n20/D 1.516
bp
129 °C/8 mmHg
官能基
phosphine
儲存溫度
20-25°C
SMILES 字串
C1CCC(CC1)PC2CCCCC2
InChI
1S/C12H23P/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h11-13H,1-10H2
InChI 密鑰
HDULBKVLSJEMGN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available