化驗
99%
形狀
solid
反應適用性
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
參數
air sensitive
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI 密鑰
NFHFRUOZVGFOOS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
四(三苯基膦)钯(0)(Pd(PPh3)4)是化学合成中常用的钯(0)配合物。在各种有机反应中,特别是C-C、C-N、C-O和C-杂原子交叉偶联反应,它作为催化剂起着至关重要的作用。Pd(PPh3)4广泛应用于碳-碳键形成反应,例如著名的Heck、Suzuki-Miyaura和Stille反应。这些反应涉及芳基、烷基或乙烯基卤化物与其他有机化合物偶联,产生有价值的产物。催化循环包括将有机卤化物氧化加成到钯(0)中,用合适的有机金属试剂或硼酸进行转移金属化,以及还原消除以形成所需产物。Pd(PPh3)4还用于其他多种转化,包括烯丙基取代、烯烃和炔烃的亲核加成以及环加成。
應用
- Negishi偶联反应(反应式1), 铃木偶联反应(反应式2),Stille偶联反应(反应式3),以及Sonogashira偶联反应(反应式4),以及Buchwald-Hartwig氨基化反应(反应式5)
- 碘化乙烯的羰基化反应(反应式6)
- 芳基溴化物的还原反应(反应式7)
- 碳-锡键形成反应(反应式8)
建議使用防濺手套
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3