Merck
C39601
Sigma-Aldrich
氯代二苯基膦
96%
别名:
P-氯代二苯基膦, ClPPh2, PPh2Cl, 二苯基氯化膦
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)2PCl
CAS号:
分子量:
220.63
Beilstein:
512032
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352128
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
7.8 (vs air)
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
反應適用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
折射率
n20/D 1.636 (lit.)
bp
320 °C (lit.)
密度
1.194 g/mL at 25 °C
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
ClP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ph2PCl 是一种用于交叉偶联反应和将 Ph2P 基团引入分子的有效试剂。
應用
用于合成各种膦的前体。
用于通过芳基邻锂化反应引入二苯基氧膦基部分。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
280.4 °F
閃點(°C)
138 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1433-1433 (1993)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 1149-1149 (1993)
Resorcinarenyl-Phosphines in Suzuki--Miyaura Cross-Coupling Reactions of Aryl Chlorides
Monnereau L, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2014, 1364-1372 (2014)
Synlett, 3150-3150 (2006)
Synthesis, 3631-3631 (2006)