Merck
337773
Sigma-Aldrich
氯二异丙基膦
96%
别名:
Diisopropylphosphine chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2CH]2PCl
CAS号:
分子量:
152.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
96%
表单
liquid
反应适用性
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
折射率
n20/D 1.475 (lit.)
沸点
69 °C/33 mmHg (lit.)
密度
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
phosphine
SMILES字符串
CC(C)P(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14ClP/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
JZPDBTOWHLZQFC-UHFFFAOYSA-N
应用
氯二异丙基膦可用于:
  • 通过格氏反应与 4-氯苯乙烯反应合成-苯乙烯二异丙基膦。
  • 作为与一种磷化试剂,与 [Cp2Zr(1-丁烯)(DMAP)](Cp =环戊二烯基;DMAP = 4-(二甲氨基)吡啶)结合,可用于炔烃的锆磷化,形成锆烯基膦。
  • 一种发光混合供体铂 POCN 钳形化合物(通过环金属化法)。
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
39.2 °F - closed cup
闪点(°C)
4 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthesis, characterization and use of reactive polymers with diisopropylphenylphosphine groups.
Licea-Claverie A, et al.
Polymer Bull., 39(5), 551-557 (1997)
A luminescent Pt-POCN pincer complex via direct cyclometalation.
Lavelle K B, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 785, 100-105 (2015)
Metallophosphination of alkynes: efficient synthesis of ?-functionalized alkenylphosphines.
Xi C, et al.
Organometallics, 26(4), 1084-1088 (2007)