About This Item
线性分子式:
(C6H5)2PK
CAS号:
分子量:
224.28
Beilstein:
4164304
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
浓度
0.5 M in THF
密度
0.929 g/mL at 25 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
[K]P(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10P.K/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;/h1-10H;/q-1;+1
InChI key
FCLYZQXPJKJTDR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 膦基四甲基环戊二烯配合物 (eta5: eta1-C5Me4CH2PPh2)Re(CO)2 的合成、反应性和分子结构:这项研究探索了一种新型膦基配合物的合成和反应性,使用二苯基膦化钾作为关键试剂。这项研究突出了其分子结构和在有机金属化学中的潜在应用(Godoy 等人,2009 年)。
- 通过环状磺酰胺改进和高效合成手性 N,P-配体,用于丁基锂不对称加成到苯甲醛:本文详细介绍了一种使用二苯基膦化钾改进的手性 N,P-配体的合成方法。这项研究证明了该化合物在不对称合成中的有效性,为药物发现和开发提供了潜在的进步(Rönnholm 等人,2007 年)。
- 二硒代膦酸盐配合物的配位化学: [K(Se2PPh2)(THF)2]2 和 [In(Se2PPh2)3].L(L = THF,PhMe)的 X 射线单晶结构:本文研究了涉及二硒代膦酸盐配合物的配位化学,其中二苯基膦化钾起着至关重要的作用。该研究提供了详细的 X 射线晶体学数据,为化学合成和材料科学的未来研究提供了见解(Davies 等人,2004 年)。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-4.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-20 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Synlett, 509-509 (1993)
Tetrahedron, 50, 799-799 (1994)
Organometallics, 13, 2928-2928 (1994)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5832-5832 (1993)