Merck
513512
Sigma-Aldrich
三氟甲磺酸铜 (I) 甲苯复合物
greener alternative
≥99.7% trace metals basis
别名:
CuOTf-甲苯, 三氟甲烷磺酸亚铜(I)甲苯络合物, 三氟甲烷磺酸亚铜(I)甲苯联合体, 三氟甲磺酸亚铜(I)甲苯联合体
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CF3SO3Cu)2 · C6H5CH3
CAS号:
分子量:
517.37
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥99.7% trace metals basis
反应适用性
core: copper
reagent type: catalyst
环保替代产品特性
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
环保替代产品分类
SMILES字符串
[Cu+].[Cu+].Cc1ccccc1.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H8.2CHF3O3S.2Cu/c1-7-5-3-2-4-6-7;2*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h2-6H,1H3;2*(H,5,6,7);;/q;;;2*+1/p-2
InChI key
ATUUSMBCJWYMEG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了催化效率。点击此处了解更多信息。
三氟甲磺酸铜(I)甲苯络合物是一种用于交叉偶联反应的铜基催化剂。
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
170.0 °F - closed cup
闪点(°C)
76.67 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Palladium and copper catalyzed Sonogashira cross coupling an excellent methodology for CC bond formation over 17 years: A review
Kanwal I, et al.
Catalysts, 10, 443-443 (2020)