铜催化剂
铜催化剂可用于较温和的反应条件并显示出优异的产率,但化学反应速率缓慢且需要高温。在过渡金属介导的形成碳-碳键和碳-杂原子键的反应中,铜催化已用于Ullmann反应、Diels-Alder反应、扩环反应、Castro-Stevens偶联、Kharasch-Sosnovsky反应、以及Huisgen 1,3-偶极环加成反应(使用Meldal和Sharpless独立开发的Cu(I)催化剂)。这种所谓的铜(I)催化的叠氮化物-炔烃环加成反应(CuAAC)通过末端炔烃和叠氮化物生成三唑。
碳-碳键和碳-杂原子键的催化作用对合成化学以及药理学、材料和生物化合物的合成至关重要。有机溶剂和配体可作为铜催化交叉偶联反应的添加剂,提高反应产率并实现较温和的反应条件。我们可提供高效的铜催化剂和预催化剂,以及含铜的金属有机骨架(MOF)组分。