Merck
736627
Sigma-Aldrich
甲基异丁烯铜(I)
别名:
(2,4,6-Trimethylphenyl)copper
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11Cu
CAS号:
分子量:
182.73
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
反应适用性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
184-191 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cc(C)c([Cu])c(C)c1
InChI
1S/C9H11.Cu/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7;/h4-5H,1-3H3;
InChI key
BBUKMFLZOHNUQU-UHFFFAOYSA-N
相关类别
一般描述
甲基异丁烯铜(I)是一种受热稳定、高度可溶的有机铜化合物,在有机合成中常用作金属化合试剂。在混合铜酸锂试剂中,甲基异丁烯铜可作为有用的″保留基团″。它对水分和空气非常敏感,因此反应必须在无水条件下进行。
应用
甲基异丁烯铜(I)可用于合成:
  • 均配和杂配铜(I)配合物,例如 Cu(I) 醇盐、硅氧化物、磷酸盐、酰胺和磷化物。
  • 生物相关铜 (I)配合物可作为仿生模型化合物。
  • 来自稳定伯胺的铜纳米颗粒。
它还可用作化学计量 C−C 和C−杂原子键形成反应中的选择性异亚丙基丙酮基转移试剂。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mesitylcopper-a powerful tool in synthetic chemistry
Stollenz M and Meyer F
Organometallics, 31(22), 7708-7727 (2012)
Preparation of thermally stable and soluble mesitylcopper (I) and its application in organic synthesis
Tsuda T, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46(1), 192-194 (1981)