Merck
416932
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(+)-1,2-二氨基环己烷 L-酒石酸酯
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H10(NH2)2·C4H6O6
CAS号:
分子量:
264.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
旋光性
[α]20/D +12.5°, c = 4 in H2O
mp
273 °C (dec.) (lit.)
官能团
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES字符串
N[C@@H]1CCCC[C@H]1N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2.C4H6O6/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6H,1-4,7-8H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t5-,6-;1-,2-/m11/s1
InChI key
GDOTUTAQOJUZOF-ZXZVGZDWSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)