Merck
404411
Sigma-Aldrich
(R,R)-(-)-N,N′-双(3,5-二-叔丁基亚水杨基)-1,2-环己二胺
98%
别名:
(R,R)-Jacobsen 配体
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[[(CH3)3C]2C6H2-2-(OH)CH=N]2C6H10
分子量:
546.83
Beilstein:
5464823
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −315±15°, c = 1 in methylene chloride
mp
205-207 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)c1cc(\C=N\[C@@H]2CCCC[C@H]2\N=C\c3cc(cc(c3O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(O)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3/b37-21+,38-22+/t29-,30-/m1/s1
InChI 密鑰
FYNXDGNCEBQLGC-LQWPWIHBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
来自米曲霉的淀粉酶可用于防止烘焙工业中的老化、净化果汁和酒精饮料的混浊物以及生产葡萄糖和麦芽糖糖浆产品。
用于不对称催化的通用配体。该配体可用于制备雅各布森催化剂,其适用于缺乏官能团的烯烃的对映选择性环氧化。
脂肪酶在工业上用于拆分手性化合物和生物柴油的酯交换生产。
生化/生理作用
α-淀粉酶催化淀粉中内部 α-1,4-O-糖苷键的水解并释放 α-异头糖。
脂肪酶可催化三酰基甘油水解成甘油和游离的脂肪酸。
法律資訊
使用 Jacobsen HKR 技术,经 Sterling Pharma Solutions Limited 许可制造。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
S. Chang et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 6939-6939 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 113, 7063-7063 (1991)
E.N. Jacobsen et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 7063-7063 (1991)
L. Deng et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 4320-4320 (1992)
商品
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
The first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC