饮用水检测
洁净的水对于饮用及食品饮料的生产都至关重要。地球上的水仅3%是淡水,其中某些水源中还会含有全氟辛酸(PFAS)和砷等化学污染物以及微生物污染物和病原体。即使经过处理,饮用水中的残留化学物和污染物也会超过安全和法定水平。城市、私营水处理厂和食品饮料生产厂家必须定期检测供水,确保化学和微生物污染水平保持或低于监管部门设置的合规水平。随着全球人口的增长,淡水需求预计到2030年会增加40%1,维持检测的效率和准确度将成为一项长期挑战。
相关技术文章
- Spectroquant®铁检测法——适宜的ICP或AAS替代方法,用于饮用水、矿泉水、地下水和泉水中铁的测定。
- Nonylphenols (NP) are ubiquitous substances that have been detected in highly diverse foodstuff. As breakdown products of nonylphenol ethoxylates, NP could end up in the aquatic environment. This article presents a rapid method for NP detection in surface water by planar solid phase extraction – planar yeast estrogen screen (pSPE-pYES).
- 《安全饮用水法案》(Safe Drinking Water Act)涉及饮用水的基本法规。这里的饮用水是指出自工厂和配水管道的出厂水。但安全饮用水法同样包括原水的地下水源和饮用水原水的地表水源。
- 实验室工作容差的计算指南-认证标准溶液(CRM)
- 查看相关数据,了解 Milli-Q® 超纯水如何满足对环境样品进行可靠的痕量元素分析的严苛纯度要求。
- 查看完整内容 (27)
相关实验方案
- 分光光度法用二丙基对苯二胺(DPD)测定饮用水、游泳池水、废水和消毒液中0.020 – 10.00 mg/L范围内的溴。
- 观看教学视频并下载 Milli-Q® SQ 2 系列实验室纯水系统用户手册。您将快速掌握,并立即投入使用。在线购买系统、配件、纯化柱和服务。
- Supelco开发了一种可测定饮用水中的BPA的全面样品制备和分析程序。
- 通过实验室间试验结果证明了顶空SPME联合GC/MS测定水中VOC方法的优异性能、可靠性和重复性。从检测的灵敏度和选择性来说,采用顶空SPME法的新ISO 17943标准比现有的官方方法更加先进。
- Triclosan was detected in waste water plant discharge using HPLC followed by UV and MS/MS detection.
- 查看完整内容 (13)
查找更多文章和实验方案
饮用水检测中的化学分析
任何生产、使用、处理饮用水的企业必须遵守国家法规并进行定期检测,确保饮用水不含化学和微生物污染。常见化学污染物包括铝、铵、溴酸盐、铁、锰、氯化物、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、铬和其他金属。
当存在特定的行业环境污染物时还要追加检测。各类生产过程经常使用挥发性有机物(VOC),如石油产品、粘合剂、药品、油漆和制冷剂等生产。VOC还会作为汽油添加剂、溶剂、液压油和干洗剂使用。VOC污染关系人体健康,其中许多有机物具有毒性,是已知或疑似的人体致癌物。
饮用水检测中的微生物分析
淡水供应还会成为病原体的温床,不加以控制会导致疾病扩散和传播。逐一检测供水中的每一种病原体既耗资又耗时,因此改用指标生物检测粪便和其他污染。粪便污染检测常针对大肠菌群、大肠杆菌和肺炎克雷伯菌。
商业化饮品和水产品必须进行微生物检测,确保饮用安全性并防止腐败。原料或生产过程中的细菌、酵母、霉菌和病原体会降低成品的质量和安全性。城市和商业供水都要经常检测满足监管要求。
饮用水的消毒剂残留检测
饮用水消毒降低了致病菌感染风险,但也会产生同样威胁人体健康的残留物和消毒副产物(DBP)。另外,我们的供水水源中还可能会存在天然的有机和无机污染物。为确保用水安全,必须针对这些污染物和消毒副产物进行鉴定。
饮用水检测方法
鉴于污染水对人体和环境的危害,美国环保局(USEPA)等监管机构要求采用官方标准方法(如ISO、EPA、AOAC)检测饮用水和废水。这些技术方法包括定量检测、色谱法、分光光度法、反射法、物理参数测定(如浊点、颜色、硬度、pH、气味)和病原体检测(分子或细胞培养法)。这些质量控制试验既要在工艺过滤(絮凝和澄清等)后的输入水源中进行,也要在过滤后的输出用水中进行(如水龙头取样)。