Merck
主页应用微生物检测生物负荷检测
生物负荷检测
女性科学家正在检查培养基内的微生物培养物。
生物负荷指的是灭菌前物体表面(或整个物体)、设备内部或部分液体中所存在的活微生物。生产过程中使用的原材料、生产环境中的工作人员或者在成品包装过程中,均有可能引入生物负荷。  由于潜在污染源众多,产品的生物负荷会存在批次间差异,因此应实施常规检测以控制质量。  
推荐类别
微生物过滤
微生物过滤
使用我们完整的膜过滤系统进行快速微生物检测,加快获得结果; 用于生物负荷检测、食品和饮料分析以及大麻微生物学检测。
购买产品
微生物培养基
微生物培养基
发现高质量微生物培养基。可选择脱水或即用型选项,满足不同的行业标准和监管要求。
购买产品
Milli-Q<sup>®</sup> 台式实验室纯水系统
Milli-Q® 台式实验室纯水系统
Milli-Q®系统可提供专门支持您实验室研究需求、可持续性目标和其他主要要求而定制的创新纯水技术。
购买产品
 生物负荷检测的基本原则
生物负荷检测或微生物检测是一种质量控制工艺,可检测和量化产品在生产的不同阶段(例如从启动生产到最后配送)中的微生物污染情况。为最大限度降低消费者风险、满足生产环境的监管要求,必须保证有效的质量控制和准确的检测结果。因此,生物负荷检测通常被纳入常规检测,以确保每批次产品的安全性、质量和监管合规。
医疗器械、药品、食品和饮料、水、包装材料、原材料、人体组织、动物组织和化妆品均可进行生物负荷检测。在遵循以下标准方法时,重要的是要确保检测方法不会将微生物引入待测样品或者杀灭待测样品中的微生物。
膜过滤法生物负荷检测 
膜过滤是检测含抗菌物质的产品的首选方法。在此方法中,样品流经一个孔径为0.45 µm的膜过滤器。滤膜形成一道屏障,截获大于滤膜孔径的微生物。在过滤的过程中,可使用真空来加快工艺速度。随后将滤膜转移至培养基上,放入培养箱中至少孵育5天:细菌检测温度30–35 °C,真菌检测温度20–25 °C。对所得培养物进行计数,确定样品微生物污染水平。应采取适当措施,以避免可能的交叉污染导致假阳性结果。
直接铺板法生物负荷检测
直接铺板法生物负荷检测包括倒平板法和涂平板法。倒平板法因理论准确度更高而更受欢迎。在倒平板法中,需将灭菌 培养基 加入含待检样品的培养皿中,等待固化。涂平板法要求将样品加入含无菌固化培养基的培养皿中。无论采取上述哪一方法,在样品加入培养体系中后,均须孵育平板并对所得的培养物计数。
最大可能数(MPN)法生物负荷检测
最大可能数(MPN)法是一种定量方法,用于测定微生物在样品中的近似浓度。此方法要求将原始溶液或样品按数量级(通常为10x或2x)分装至培养液中,进而评估是否存在微生物。MPN法的缺点在于,须在适当稀释度下大量重复进行以缩小置信区间。此外,该方法仅可有效检验微生物有无,无法提供可靠的菌落计数结果。
文档搜索
想要了解更具体的信息?
访问我们的文档搜索工具,搜索数据说明书、证书和技术文档。
查找相关文档